Learn More
Tri-n-propilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433900 1 L 1 litro
11404023 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433900 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10285.K2
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102-69-2 | C9H21N | 143.27 g/mol
Tri-n-propylamine is used as an chemical intermediate, organic solvent. It is used in the preparation of chemical compounds such as dyes, drugs, catalyst & other uses. It is used together with ruthenium in the electrochemiluminescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tri-n-propilamina se utiliza como disolvente químico intermedio y orgánico. Se usa en la preparación de compuestos químicos como tintes, drogas, como catalizador y en otras aplicaciones.& Se emplea junto con el rutenio en la electroquimioluminiscencia.
Solubilidad
Soluble en agua (2,6 g/l) a 20 °C, éter y etanol.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-69-2
Fórmula molecular C9H21N
Peso molecular (g/mol) 143.27
Número MDL MFCD00009363
Clave InChI YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin
PubChem CID 7616
ChEBI CHEBI:38880
Nombre IUPAC N,N-dipropilpropan-1-amina
SMILES CCCN(CCC)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-propylamine
Punto de fusión -93°C
Densidad 0.755
Punto de ebullición 156°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)3N
Índice de refracción 1.416
Cantidad 1 L
Número UN UN2260
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (2.6g/L) at 20°C,ether and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.27
Porcentaje de pureza 98%