Learn More
Tri-n-propilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404023 250 mL 250 ml
11433900 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10285.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102-69-2 | C9H21N | 143.27 g/mol
Tri-n-propylamine is used as an chemical intermediate, organic solvent. It is used in the preparation of chemical compounds such as dyes, drugs, catalyst & other uses. It is used together with ruthenium in the electrochemiluminescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tri-n-propilamina se utiliza como disolvente químico intermedio y orgánico. Se usa en la preparación de compuestos químicos como tintes, drogas, como catalizador y en otras aplicaciones.& Se emplea junto con el rutenio en la electroquimioluminiscencia.
Solubilidad
Soluble en agua (2,6 g/l) a 20 °C, éter y etanol.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-69-2
Fórmula molecular C9H21N
Peso molecular (g/mol) 143.27
Número MDL MFCD00009363
Clave InChI YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin
PubChem CID 7616
ChEBI CHEBI:38880
Nombre IUPAC N,N-dipropilpropan-1-amina
SMILES CCCN(CCC)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-propylamine
Punto de fusión -93°C
Densidad 0.755
Punto de ebullición 156°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)3N
Índice de refracción 1.416
Cantidad 250 mL
Número UN UN2260
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (2.6g/L) at 20°C,ether and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.27
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-propylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripropylamine