Learn More
Tri-n-octilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497347 100 mL 100 ml
11407357 500 mL 500 ml
11417357 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15067.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1116-76-3 | C24H51N | 353.679 g/mol
Tri-n-octylamine is used as an extractant for organic acids like trichloroacetic acid, succinic acid, acetic acid and precious metals. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. Further, it is employed in the preparation of quaternary ammonium compounds, agrochemicals, surfactants, lubricant additives, corrosion inhibitors, vulcanization accelerators and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La Tri-n-octilamina se utiliza como un agente de extracción para ácidos orgánicos como el ácido tricloroacético, el ácido succínico, el ácido acético y los metales preciosos. También se utiliza como disolvente y como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos. Además, se emplea en la preparación de compuestos cuaternarios de amonio, productos agroquímicos, surfactantes, aditivos lubricantes, inhibidores de corrosión, aceleradores de vulcanización y colorantes.
Solubilidad
Miscible con cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, dióxido de carbono, ácidos, cloruros de ácidos y anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1116-76-3
Fórmula molecular C24H51N
Peso molecular (g/mol) 353.679
Número MDL MFCD00009560
Clave InChI XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08
PubChem CID 14227
Nombre IUPAC N,N-dioctiloctan-1-amina
SMILES CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-octylamine
Punto de fusión -39°C
Densidad 0.81
Punto de ebullición 164°C to 168°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación 158°C (316°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal [CH3(CH2)7]3N
Índice de refracción 1.4485
Cantidad 100 mL
Número UN UN3082
Beilstein 1210618
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.68
Porcentaje de pureza 95%