Learn More
Tri-n-hexilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tri-n-hexylamine is used as an extractant during isolation and purification of succinic acid from an escherichia coli fermentation broth in pharmaceutical industry. It is also used as an internal standard in screening of human hair specimens for designer drugs by ion mobility spectrometry. Further, it is involved in the synthesis of zinc oxide nanorods. In addition to this, it is used in the preparation of infrared luminescence nanohybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La tri-n-hexilamina se utiliza como agente de extracción durante el aislamiento y la purificación del ácido succínico de un caldo de fermentación de Escherichia coli en la industria farmacéutica. También se utiliza como estándar interno en análisis de muestras de pelo humano para fármacos de diseño mediante espectrometría de movilidad de iones. Además, participa en la síntesis de nanobarras de óxido de cinc. Asimismo, se utiliza en la preparación de películas nanohíbridas de luminiscencia infrarroja.
Solubilidad
Ligeramente miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformiatos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tri-n-hexylamine |
| Punto de fusión | <-75°C |
| Densidad | 0.798 |
| Punto de ebullición | 263°C to 265°C |
| Temperatura de inflamación | 144°C (291°F) |
| Índice de refracción | 1.4415 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN3082 |
| Beilstein | 1755828 |
| Información de solubilidad | Slightly miscible with water. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tri-n-hexylamine
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-dihexyl-1-hexanamine