Learn More
Tri-n-butilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472657 10,000 mL 10000 ml
11452657 500 mL 500 ml
11462657 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11472657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14868.0D
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185.355 g/mol
Tri-n-butylamine is an important intermediate in the production of phase transfer catalysts like tributylmethylammonium chloride and tributylbenzylammonium chloride. It is also used in pharmaceuticals, agrochemicals, surfactants, lubricant additives, vulcanization accelerators and dyes. It acts as a catalyst and as a solvent in organic syntheses and polymerization reactions. It serves as a strong base anion exchanger, acid acceptor, inhibitor in hydraulic fluids and an emulsifying agent. Further, it is used to prepare photographic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tri-n-butilamina es un importante intermediario en la producción de catalizadores de transferencia de fase, como el cloruro de tributilmetilamonio y el cloruro de tributilbencilamonio. También se utiliza en productos farmacéuticos, productos agroquímicos, surfactantes, aditivos lubricantes, aceleradores de vulcanización y colorantes. Actúa como catalizador y como disolvente en síntesis orgánicas y reacciones de polimerización. Sirve como un intercambiador de aniones de base fuerte, aceptor de ácidos, inhibidor en fluidos hidráulicos y un agente emulsionante. Además, se utiliza para preparar productos químicos fotográficos.
Solubilidad
Miscible con acetona, etanol, éter etílico y la mayoría de los disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-82-9
Fórmula molecular C12H27N
Peso molecular (g/mol) 185.355
Número MDL MFCD00009431
Clave InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nombre IUPAC N,N-dibutilbutan-1-amina
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butylamine
Punto de fusión <-70°C
Densidad 0.778
pH 10.6
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3N
Índice de refracción 1.429
Cantidad 10,000 mL
Número UN UN2542
Beilstein 1698872
Índice Merck 14,9618
Información de solubilidad Miscible with acetone,ethanol,ethyl ether and most organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.36
Porcentaje de pureza 98%