missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30649751 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30649751 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30649751 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF2985H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE Polyclonal antibody specifically detects TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE in Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.19.6, FLJ22381, PAP-IIthyroliberinase, PGPEP2, Pyroglutamyl-peptidase II, Thyroliberinase, thyrotropin-releasing hormone degrading enzyme, thyrotropin-releasing hormone-degrading ectoenzyme, TRH-degrading ectoenzyme, TRH-DEthyrotropin-releasing hormone degrading ectoenzyme, TRH-specific aminopeptidase
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE, Arg64-His1025, Accession # Q8K093
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29953
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.