missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18683380 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18683380 0.02 mL 0.02 ml
18639870 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18683380 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2934150.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE Polyclonal antibody specifically detects TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 3.4.19.6, FLJ22381, PAP-IIthyroliberinase, PGPEP2, Pyroglutamyl-peptidase II, Thyroliberinase, thyrotropin-releasing hormone degrading enzyme, thyrotropin-releasing hormone-degrading ectoenzyme, TRH-degrading ectoenzyme, TRH-DEthyrotropin-releasing hormone degrading ectoenzyme, TRH-specific aminopeptidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 62-200 of human TRHDE (NP_037513.1). SLRFDECGASATPGADGGPSGFPERGGNGSLPGSARRNHHAGGDSWQPEAGGVASPGTTSAQPPSEEEREPWEPWTQLRLSGHLKPLHYNLMLTAFMENFTFSGEVNVEIACRNATRYVVLHASRVAVEKVQLAEDRAF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29953
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.