missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRF-1 Antibody (3H11), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18281195 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18281195 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18281195 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB12014397AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRF-1 Monoclonal specifically detects TRF-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRF-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3H11
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen NIMA-interacting protein 2, PIN2hTRF1-AS, Telomeric protein Pin2/TRF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, telomeric repeat binding factor 1, telomeric repeat binding protein 1, telomeric repeat-binding factor 1, TERF1, TRBF1, TRF1FLJ41416, TRFt-TRF1, TTAGGG repeat-binding factor 1
Símbolos de los genes TERF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human TRF-1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7013
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.