missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRERF1 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30573844 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30573844 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30573844 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345738APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRERF1 Polyclonal antibody specifically detects TRERF1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRERF1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen BCAR2, Breast cancer estrogen resistance 2RAPAHSA277276, dJ139D8.5, FLJ21198, rapa-1, rapa-2, RP1-139D8.5, transcriptional regulating factor 1, transcriptional regulating protein 132, transcriptional-regulating factor 1, Transcriptional-regulating protein 132, TReP-132, TREP132, Zinc finger protein rapa, Zinc finger transcription factor TReP-132
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno transcriptional regulating factor 1. (Uniprot# Q96PN7)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55809
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.