Learn More
TREM1 Antibody (CL7111) [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30529207 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30529207 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30529207 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344214CL1
Mouse Monoclonal Antibody
TREM1 Monoclonal antibody specifically detects TREM1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TREM1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL7111
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD354 antigen, TREM-1Triggering receptor expressed on monocytes 1, triggering receptor expressed on myeloid cells 1, triggering-receptor TREM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of Q9NP99, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54210
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1