Learn More
Trelagliptin, MedChemExpress
Código de producto. 16492587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492587 50 mg 50 miligramos
16466756 100 mg 100 miligramos
16459077 5 mg 5 miligramos
16406498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15408
MedChemExpress Trelagliptin (SYR-472) is a potent, orally active and highly selective DPP-4 inhibitor with an IC50 of 4 nM. Trelagliptin succinate improves glycemic control in vivo and can be used for the study of type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Trelagliptin (SYR-472) is a potent, orally active and highly selective DPP-4 inhibitor with an IC50 of 4 nM. Trelagliptin succinate improves glycemic control in vivo and can be used for the study of type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trelagliptin
CAS 865759-25-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20FN5O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo SYR-472
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (139.91 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(F)C=C1CN(C(N2C)=O)C(N3C[C@H](N)CCC3)=CC2=O
Peso molecular (g/mol) 357.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.38
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism