Learn More
TRBP Antibody (SR1660), R&D Systems™
Código de producto. 18600194 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18600194 100 μg 100 microlitros
18691474 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18600194 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321937100ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TRBP Monoclonal specifically detects TRBP in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRBP
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1660
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen LOQS, RISC-loading complex subunit TARBP2, TAR (HIV) RNA binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein TRBP1, TAR (HIV-1) RNA binding protein 2, TAR RNA binding protein 2, TAR RNA-binding protein 2, trans-activation responsive RNA-binding protein, Trans-activation-responsive RNA-binding protein, TRBP, TRBP1, TRBP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human TRBP (Uniprot #: Q15633)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6895
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus