missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAPPC1 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 30577813 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30577813 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30577813 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345742R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRAPPC1 Polyclonal antibody specifically detects TRAPPC1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAPPC1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BET5BET5 homolog, Multiple myeloma protein 2, MUM-2, MUM2melanoma ubiquitous mutated 2, trafficking protein particle complex 1, trafficking protein particle complex subunit 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno trafficking protein particle complex 1. (Uniprot# Q9Y5R8)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58485
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.