Learn More
TRAP1 Antibody (3H4-2H6), R&D Systems™
Código de producto. 18601588 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601588 25 μg 25 microgramos
18276693 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18601588 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP25934325ug
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TRAP1 Monoclonal specifically detects TRAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRAP1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3H4-2H6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.4), 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen HSP 75, HSP75TNFR-associated protein 1, HSP90Lheat shock protein 75 kDa, mitochondrial, TNF receptor-associated protein 1, TRAP-1, tumor necrosis factor type 1 receptor associated protein, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein
Símbolos de los genes TRAP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant TRAP1
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10131
Especificidad de la prueba Detects 75kDa.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only