Learn More
Corning™ Transport Medium
BIOPHARMA
Código de producto. 16681563
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16681563 1 L paquete de 6
1 options
Código de producto. 16681563 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 25500CM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Corning™ Transport Medium es una solución isotónica de pH neutro que contiene proteínas protectoras, antibióticos para prevenir el crecimiento microbiano y la contaminación
  • Esta solución isotónica de pH neutro contiene proteínas protectoras/antibióticos para prevenir el crecimiento microbiano, y antimicótico para prevenir la contaminación por hongos y levaduras
  • Únicamente para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores
  • No diseñado para el uso directo en seres humanos o animales.
  • Formulado utilizando las concentraciones finales de ingredientes descritas en la Preparación del medio de transporte viral de los CDC (SOP n.°: DSR-052-01)
  • La fórmula contiene solución salina balanceada de Hanks con Ca y Mg (sin rojo fenol), suero bovino fetal inactivado por calor al 2 %, 100 μg/mL de gentamicina y 0,5 μg/mL de anfotericina B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Formulado de acuerdo con las directrices de preparación de Transport Medium viral de los CDC
Para utilizar con (aplicación) Investigación, aplicaciones de fabricación
Cantidad 6/Paq.
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Volumen (métrico) 1 L