missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Transglutaminase 3/TGM3 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18641812 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18641812 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18641812 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297324PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Transglutaminase 3/TGM3 Polyclonal antibody specifically detects Transglutaminase 3/TGM3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Transglutaminase 3/TGM3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.3.2.13, MGC126250, protein-glutamine gamma-glutamyltransferase E, TG(E), TGase E, TGase-3, TGEMGC126249, transglutaminase 3 (E polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase), Transglutaminase E, transglutaminase-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Transglutaminase 3/TGM3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7053
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.