missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Transducin alpha Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592362 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592362 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592362 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1203504H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Transducin alpha Polyclonal antibody specifically detects Transducin alpha in Mouse, Porcine, Bovine, Sheep samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Transducin alpha
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen CSNBAD3, GBT1, GNATR, guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha transducing activitypolypeptide 1, guanine nucleotide-binding protein G(t) subunit alpha-1, guanine nucleotide-binding protein G(T), alpha-1 subunit, rod-type transducin alpha subunit, Transducin alpha-1 chain, transducin, rod-specific
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic Peptide: K(18) L K E D A E K D A R T V K(31) C
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2779
Especies diana Mouse, Pig, Bovine, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.