Learn More
trans-Zeatina-ribósido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465629 100 mg 100 miligramos
15455629 25 mg 25 miligramos
15475629 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15465629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63382.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6025-53-2 | C15H21N5O5 | 351.363 g/mol
trans-Zeatin-riboside is used in tissue culture systems include control of shoot growth and formation, cell division and inhibition of leaf senescence. Cytokinins promote cell division, stimulate shoot proliferation, inhibit root formation, slow the aging process, and activate gene expression and metabolic activity in general.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La trans-zeatina-ribósido se utiliza en sistemas de cultivo de tejidos que incluyen el control del crecimiento y la formación de brotes, la división celular y la inhibición de la senescencia en las hojas. Las citoquininas promueven la división celular, estimulan la proliferación de brotes, inhiben la formación de raíces, ralentizan el proceso de envejecimiento y activan la expresión génica y la actividad metabólica en general.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y metanol.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6025-53-2
Fórmula molecular C15H21N5O5
Peso molecular (g/mol) 351.363
Número MDL MFCD00036809
Clave InChI GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
Sinónimo zeatin riboside, trans-zeatin riboside, trans-zeatin-riboside, ribosylzeatin, trans-zeatinriboside, 9-ribosyl-trans-zeatin, unii-7lg4d082a9, n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, e-n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, 9-beta-d-ribosyl-trans-zeatin
PubChem CID 6440982
ChEBI CHEBI:71693
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-[[(E)-4-hidroxi-3-metilbut-2-enil]amino]purin-9-il]oxolano-3,4-diol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Zeatin-riboside
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Beilstein 5460894
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.36
Forma física Polvo