Learn More
trans-Zeatina-ribósido, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
trans-Zeatin-riboside is used in tissue culture systems include control of shoot growth and formation, cell division and inhibition of leaf senescence. Cytokinins promote cell division, stimulate shoot proliferation, inhibit root formation, slow the aging process, and activate gene expression and metabolic activity in general.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La trans-zeatina-ribósido se utiliza en sistemas de cultivo de tejidos que incluyen el control del crecimiento y la formación de brotes, la división celular y la inhibición de la senescencia en las hojas. Las citoquininas promueven la división celular, estimulan la proliferación de brotes, inhiben la formación de raíces, ralentizan el proceso de envejecimiento y activan la expresión génica y la actividad metabólica en general.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y metanol.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Zeatin-riboside |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 25 mg |
| Beilstein | 5460894 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.36 |
| Forma física | Polvo |