Learn More
trans-Zeatina-ribósido, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10489481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10489481 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10489481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337200500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Zeatin-riboside
CAS 6025-53-2
Punto de fusión 179°C to 180°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H21N5O5
Número MDL MFCD00036809
Cantidad 50 mg
Sinónimo zeatin riboside, trans-zeatin riboside, trans-zeatin-riboside, ribosylzeatin, trans-zeatinriboside, 9-ribosyl-trans-zeatin, unii-7lg4d082a9, n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, e-n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, 9-beta-d-ribosyl-trans-zeatin
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Clave InChI GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)CO
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-[[(E)-4-hidroxi-3-metilbut-2-enil]amino]purin-9-il]oxolano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 351.36
PubChem CID 6440982
ChEBI CHEBI:71693
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.36
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino