Learn More
trans,trans,trans-1,5,9-Ciclododecatrieno, 97%, estabilizado con 30-50ppm 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397336 25 g 25 g
11387336 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09317.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 676-22-2 | C12H18 | 162.276 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 676-22-2
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.276
Número MDL MFCD00003720
Clave InChI ZOLLIQAKMYWTBR-MBKAWSJDSA-N
Sinónimo 1,5,9-cyclododecatriene, e,e,e, 1,5,9-cyclododecatriene
PubChem CID 20835579
Nombre IUPAC (5E,9E)-ciclododeca-1,5,9-trieno
SMILES C1CC=CCCC=CCCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene
Nombre de nota stabilized with 30 to 50ppm 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión 32°C to 34°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 237°C to 238°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Pungent
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Beilstein 969880
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.28
Porcentaje de pureza 97%