Learn More
trans,trans-4-(3,4-Difluorofenil)-4'-n-propilbicilclohexil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422066 1 g 1 g
15432066 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55356.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82832-57-3 | C21H30F2 | 320.468 g/mol
It is  used in liquid crystal monomer, pharmaceutical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en monómero de cristal líquido para síntesis farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82832-57-3
Fórmula molecular C21H30F2
Peso molecular (g/mol) 320.468
Número MDL MFCD09838997
Clave InChI FSWZOZXLWVWJAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl cyclohexyl benzene, trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4-propylbicyclohexyl, trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-bicyclohexyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-4'-propyl-bicyclohexyl, 4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexyl, trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4'-n-propylbicyclohexyl, benzene, 1,2-difluoro-4-trans,trans-4'-propyl 1,1'-bicyclohexyl-4-yl, 4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane, 4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-bicyclohexyl
PubChem CID 581325
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-[4-(4-propilciclohexil)ciclohexil]benceno
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2CCC(CC2)C3=CC(=C(C=C3)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Punto de fusión 43°C to 46°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.47
Porcentaje de pureza 97%