Learn More
trans-Estilbeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413933 100 g 100 g
11423933 500 g 500 g
11433933 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10232.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.02€
    82.65€ / 100 g
    Ahorro 15.37€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-30-0 | C14H12 | 180.25 g/mol
trans-Stilbene is used in the manufacturing of dye lasers, optical brighteners, non-steroidal synthetic estrogens such as diethylstilbestrol, fosfestrol and dienestrol. It is used as a phosphor and a scintillator. It is also involved in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation and dihydroxylation. Further, it is used as raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-estilbeno se utiliza en la fabricación de láseres de colorante, abrillantadores ópticos y estrógenos sintéticos no esteroideos, como el dietilestilbestrol, el fosfestrol y el dienestrol. Se utiliza como fósforo y como detector de centelleo. También participa en la epoxidación asimétrica catalizada por metales de transición y en la dihidroxilación. Además, se utiliza como materia prima en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en benceno y éter. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-30-0
Fórmula molecular C14H12
Peso molecular (g/mol) 180.25
Número MDL MFCD00064300
Clave InChI PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
PubChem CID 638088
ChEBI CHEBI:36007
Nombre IUPAC (E)-estilbeno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Stilbene
Punto de fusión 122°C to 125°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 305°C to 307°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 1616740
Índice Merck 14,8817
Información de solubilidad Soluble in benzene and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 98%