Learn More
trans-Loperamida N-óxido, TRC
Código de producto. 30136571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136571 100 mg 100 miligramos
30134983 5 mg 5 miligramos
18062820 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 30136571 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCL469460100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106900-12-3
Fórmula molecular C29 H33 Cl N2 O3
Peso molecular (g/mol) 493.04
Sinónimo Loperamide Oxide, Loperamide Hydrochloride Imp. F (EP), trans-4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-α,α-diphenyl-1-piperidinebutanamide 1-oxide, Arestal, Loperamide oxide, R 58425
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenilo)-4-hidroxi-1-oxidopiperidina-1-ium-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida
SMILES CN(C)C(=O)C(CC[N@+]1([O-])CC[C@](O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Specifications
Nombre del producto químico o material Loperamide Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H33ClN2O3/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32(35)20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3/t28-,32-
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.218
Porcentaje de pureza >95%