Learn More
(-)-trans-cariofileno, MP Biomedicals™
Código de producto. 11439091 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11439091 5 mL
11449091 10 mL
11459091 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439091 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215494405
CAS 87-44-5
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.357
Clave InChI NPNUFJAVOOONJE-IZZDOVSWSA-N
Sinónimo --caryophyllene, caryophyllene, l-caryophyllene, trans-caryophyllene, e-.beta.-caryophyllene, .beta.-caryophyllene,-, caryophyllene ,alpha + beta mixt., + e-caryophyllene, e-.beta.-caryophylene, 8-methylene-4,11-trimethyl bicyclo 7.2.0 undec-4-ene
PubChem CID 5354499
Nombre IUPAC (4E)-4,11,11-trimetil-8-metilidenebiciclo[7.2.0]undec-4-ene
SMILES CC1=CCCC(=C)C2CC(C2CC1)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Trans-Caryophyllene
Color Amarillo
Densidad 0.9g/mL
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.4
Forma física Liquid