Learn More
trans-5-Deceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372936 5 g 5 g
11362936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10689.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7433-56-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
trans-5-Decene has been used to characterize the effect of cyclization and size on the stability of Criegee intermediates formed in ozonolysis. It has been added to phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl) alkane adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-5-deceno se ha utilizado para caracterizar el efecto de la ciclización y el grado de estabilidad de los intermedios de Criegee formados por ozonólisis. También se ha añadido al radical catiónico fenoxatiina en solución de acetonitrilo para formar aductos alcanos de bis(10-fenoxatiinioilo).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7433-56-9
Fórmula molecular C10H20
Peso molecular (g/mol) 140.27
Número MDL MFCD00009508
Clave InChI UURSXESKOOOTOV-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo trans-5-decene, e-5-decene, 5-decene, e, trans-dec-5-ene, 5e-decene, 5-decene, cis-5-decene, 5-decene, 5e, 5-trans-decene, 5e dec-5-ene
PubChem CID 637820
Nombre IUPAC (E)-dec-5-eno
SMILES CCCC\C=C\CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-5-Decene
Densidad 0.74
Punto de ebullición 171°C to 172°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Índice de refracción 1.424
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1719487
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.27
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-5-Decene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Dec-5-ene