Learn More
trans-5-Deceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11362936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11362936 1 g 1 g
11372936 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11362936 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10689.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7433-56-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
trans-5-Decene has been used to characterize the effect of cyclization and size on the stability of Criegee intermediates formed in ozonolysis. It has been added to phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl) alkane adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-5-deceno se ha utilizado para caracterizar el efecto de la ciclización y el grado de estabilidad de los intermedios de Criegee formados por ozonólisis. También se ha añadido al radical catiónico fenoxatiina en solución de acetonitrilo para formar aductos alcanos de bis(10-fenoxatiinioilo).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7433-56-9
Fórmula molecular C10H20
Peso molecular (g/mol) 140.27
Número MDL MFCD00009508
Clave InChI UURSXESKOOOTOV-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo trans-5-decene, e-5-decene, 5-decene, e, trans-dec-5-ene, 5e-decene, 5-decene, cis-5-decene, 5-decene, 5e, 5-trans-decene, 5e dec-5-ene
PubChem CID 637820
Nombre IUPAC (E)-dec-5-eno
SMILES CCCC\C=C\CCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material trans-5-Decene
Densidad 0.74
Punto de ebullición 171°C to 172°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Índice de refracción 1.424
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Beilstein 1719487
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.27
Porcentaje de pureza 97%