Learn More
trans-4-octeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354838 2 g 2 g
11344838 10 g 10 g
11334838 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043155.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14850-23-8 | C8H16 | 112.216 g/mol
It is used in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14850-23-8
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.216
Número MDL MFCD00009476
Clave InChI IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo trans-4-octene, e-4-octene, trans-n-4-octene, e-oct-4-ene, 4-octene, e, 4-octene, 4-octene, 4e, unii-fkz5737b1w, n-trans-4-octene, 4e-4-octene
PubChem CID 5357253
Nombre IUPAC (E)-oct-4-eno
SMILES CCCC=CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Octene
Densidad 0.715 g/mL
Punto de ebullición 122°C to 123°C
Temperatura de inflamación 21°C (70°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.412
Cantidad 2 g
Número UN UN3295
Beilstein 1719104
Información de solubilidad Sparingly soluble in water(10.7,mg/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido