Learn More
trans-4-n-Propil-4'-(3,4,5-trifluorofenil)bicilohexil, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462266 5 g 5 g
15452266 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55748.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicación
El trans-4-n-propil-4′-(3,4,5-trifluorofenil)biciclohexilo se utiliza para hacer mezclas de PDLC y película conmutable. También se usa, principalmente, como monómero de cristal líquido, un material de cristal líquido.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131819-23-3
Fórmula molecular C21H29F3
Peso molecular (g/mol) 338.458
Número MDL MFCD09838998
Clave InChI FEWMLRARKGRCCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans,trans-4'-propyl-4-3,4,5-trifluorophenyl bicyclohexyl, trans-4-3,4,5-trifluorophenyl-trans-4'-propylbicyclohexane, trans-4-n-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl bicyclohexyl, benzene, 1,2,3-trifluoro-5-trans,trans-4'-propyl 1,1'-bicyclohexyl-4-yl, 4-3,4,5-trifluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bicyclohexane, trans,trans-1-4'-propylbicyclohexyl-3,4,5-trifluorobenzene, 1,2,3-trifluoro-5-trans,trans-4-propyl 1,1-bicyclohexyl-4-yl benzene, all-trans-4-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl bi cyclohexane, 1s,1'r,4r,4'r-4-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl-1,1'-bi cyclohexane, 1s,4r-4-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl-1,1'-bi cyclohexane
PubChem CID 11772113
Nombre IUPAC 1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-propilciclohexil)ciclohexil]benceno
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2CCC(CC2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-n-Propyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl
Punto de fusión 63°C to 64°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.46
Porcentaje de pureza 97%