Learn More
trans-4-Etil-4'-(4-n-pentilciclohexil)bifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15442216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442216 5 g 5 g
15432216 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55647.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79709-85-6
Fórmula molecular C25H34
Peso molecular (g/mol) 334.55
Número MDL MFCD01941072
Clave InChI JOLGXBQYTARJLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1-ethyl-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 4-ethyl-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1-4-ethylphenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl, bch-52, bpch-52, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, trans-4-ethyl-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl
PubChem CID 630553
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(CC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Ethyl-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Punto de fusión 145°C to 147°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4-etil-4'-(4-pentilciclohexil)-1,1'-bifenilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.54
Porcentaje de pureza 97%