Learn More
trans-3-octeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324838
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324838 2 g 2 g
11304838 10 g 10 g
11314838 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043154.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14919-01-8
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.216
Número MDL MFCD00039971
Clave InChI YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
Sinónimo trans-3-octene, e-3-octene, e-oct-3-ene, 3-octene, e, 3-octene, 3e, unii-2a4p9ko860, 3-octene, 3e-3-octene, 3e-oct-3-ene, cis-3-octene
PubChem CID 638228
Nombre IUPAC (E)-oct-3-eno
SMILES CCCCC=CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Octene
Densidad 0.716 g/mL
Punto de ebullición 121°C to 222°C
Temperatura de inflamación 13°C (57°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.413
Cantidad 2 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido