Learn More
trans-3-Hexeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10735863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10735863 1 g Frasco de vidrio 1 g
11319576 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10735863 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149910010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13269-52-8 | C6H12 | 84.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13269-52-8
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Clave InChI ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Sinónimo trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
PubChem CID 638066
Nombre IUPAC (E)-hex-3-eno
SMILES CCC=CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Hexene
Punto de fusión -113.0°C
Densidad 0.6770g/mL
Punto de ebullición 67.0°C
Temperatura de inflamación −12°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH=CHC2H5
Índice de refracción 1.3935 to 1.3955
Cantidad 1 g
Beilstein 01,II,192
Gravedad específica 0.677
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-3-Hexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.