Learn More
trans-3-Hexeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388365 5 g 5 g
11378365 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10311.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13269-52-8 | C6H12 | 84.162 g/mol
Oligomers were prepared from the ozonolyses of cis- and trans-3-hexene and cis- and trans-2,5-dimethyl-3-hexene. Synthesis and characterization of aliphatic unsaturated polyesters is from trans-3-hexene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se prepararon oligómeros a partir de ozonolisos de cis- y trans-3-hexeno y cis- y trans-2,5-dimetil-3-hexeno. La síntesis y caracterización de poliésteres alifáticos insaturados es de trans-3-hexeno.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en benceno, ligroína, etanol, cloroformo y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13269-52-8
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.162
Número MDL MFCD00009386
Clave InChI ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Sinónimo trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
PubChem CID 638066
Nombre IUPAC (E)-hex-3-eno
SMILES CCC=CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Hexene
Punto de fusión -113°C
Densidad 0.677
Punto de ebullición 66°C to 67°C
Temperatura de inflamación −25°C (−13°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.394
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1718859
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in benzene,ligroin,ethanol,chloroform,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-3-Hexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Hex-3-ene