Learn More
trans-3-Hexeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378365 1 g 1 g
11388365 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10311.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13269-52-8 | C6H12 | 84.162 g/mol
Oligomers were prepared from the ozonolyses of cis- and trans-3-hexene and cis- and trans-2,5-dimethyl-3-hexene. Synthesis and characterization of aliphatic unsaturated polyesters is from trans-3-hexene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se prepararon oligómeros a partir de ozonolisos de cis- y trans-3-hexeno y cis- y trans-2,5-dimetil-3-hexeno. La síntesis y caracterización de poliésteres alifáticos insaturados es de trans-3-hexeno.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en benceno, ligroína, etanol, cloroformo y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13269-52-8
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.162
Número MDL MFCD00009386
Clave InChI ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Sinónimo trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
PubChem CID 638066
Nombre IUPAC (E)-hex-3-eno
SMILES CCC=CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Hexene
Punto de fusión -113°C
Densidad 0.677
Punto de ebullición 66°C to 67°C
Temperatura de inflamación −25°C (−13°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.394
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Beilstein 1718859
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in benzene,ligroin,ethanol,chloroform,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 98%