Learn More
trans-2-Penteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377416 5 g 5 g
11367416 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09421.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 646-04-8 | C5H10 | 70.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-04-8
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.135
Número MDL MFCD00009384
Clave InChI QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Sinónimo trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
PubChem CID 5326161
Nombre IUPAC (E)-pent-2-eno
SMILES CCC=CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Pentene
Punto de fusión -136°C
Densidad 0.649
Punto de ebullición 36°C to 37°C
Temperatura de inflamación −45°C (−49°F)
Olor Petroleum-like
Índice de refracción 1.379
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1718795
Índice Merck 14,7123
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.14
Porcentaje de pureza 99%