Learn More
trans-2-Octene 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10534594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10534594 5 g Glass bottle 5 g
10205010 10 g Glass bottle 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10534594 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149990050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13389-42-9
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.22
Número MDL MFCD00009532
Clave InChI ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Sinónimo trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
Nombre IUPAC (2E)-oct-2-ene
SMILES CCCCC\C=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Octene
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 0.7180g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH=CHCH3
Índice de refracción 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid