Learn More
trans-2-Octeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343266
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11343266 25 g 25 g
11333266 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11343266
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12606.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13389-42-9 | C8H16 | 112.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13389-42-9
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.22
Número MDL MFCD00009532
Clave InChI ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Sinónimo trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
Nombre IUPAC (E)-oct-2-eno
SMILES CCCCC\C=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Octene
Punto de fusión -89°C to -86°C
Densidad 0.718
Punto de ebullición 122°C to 123°C
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Índice de refracción 1.413
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1719497
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza 97%