Learn More
Ácido trans-2-nitrocinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | trans-2-Nitrocinnamic acid |
| Punto de fusión | 245°C to 249°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 2211209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.16 |
| Porcentaje de pureza | 98% |