Learn More
Ácido trans-2-nitrocinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434564 25 g 25 g
11444564 100 g 100 g
11454564 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434564 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13171.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1013-96-3 | C9H7NO4 | 193.158 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1013-96-3
Fórmula molecular C9H7NO4
Peso molecular (g/mol) 193.158
Número MDL MFCD00007189
Clave InChI BBQDLDVSEDAYAA-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 2-nitrocinnamic acid, o-nitrocinnamic acid, 3-2-nitrophenyl acrylic acid, e-3-2-nitrophenyl acrylic acid, cinnamic acid, o-nitro, trans-2-nitrocinnamic acid, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-nitrophenyl, 3-2-nitrophenyl-acrylic acid, ccris 1668
PubChem CID 735923
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Nitrocinnamic acid
Punto de fusión 245°C to 249°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2211209
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.16
Porcentaje de pureza 98%