Learn More
trans-2-Hexeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
11495956 2.5 g 2.50 g
11405966 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11495956
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22289.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4050-45-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
trans-2-Hexene is used as a co monomer in the production of polyethylene. The use of trans-2-hexene, which is derived from 3-hexyne using sodium in liquid ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-2-hexeno se utiliza como comonómero en la producción de polietileno. El uso del trans-2-hexeno, que se deriva del 3-hexino usando sodio en amoníaco líquido.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4050-45-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00009473
Clave InChI RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Sinónimo trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
PubChem CID 639661
SMILES CCC\C=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hexene
Punto de fusión -99°C
Densidad 0.674
Punto de ebullición 68°C to 69°C
Temperatura de inflamación −20°C (−4°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.394
Cantidad 2.5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1719020
Información de solubilidad Difficult to mix.
Nombre IUPAC (2E)-Hex-2-ene
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 99%