Learn More
Trametinib, MedChemExpress
Código de producto. 16450667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16450667 50 mg 50 miligramos
16494338 10 mg 10 miligramos
16465256 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16450667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10999
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Trametinib (GSK1120212; JTP-74057) is an orally active MEK inhibitor that inhibits MEK1 and MEK2 with IC50s of about 2 nM. Trametinib activates autophagy and induces apoptosis.
Trametinib (GSK1120212
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trametinib
CAS 871700-17-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H23FIN5O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo GSK1120212 JTP-74057
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (40.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC(NC1=CC=CC(N(C2=O)C(C(C(N2C3CC3)=O)=C(N4C)NC5=CC=C(C=C5F)I)=C(C4=O)C)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 615.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.39
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease