Learn More
Trametinib (DMSO solvate), MedChemExpress
Código de producto. 16475256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475256 100 mg 100 miligramos
16460667 50 mg 50 miligramos
16404348 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10999A
MedChemExpress Trametinib (DMSO solvate) (GSK-1120212 (DMSO solvate);JTP-74057 (DMSO solvate)) is an orally active MEK inhibitor that inhibits MEK1 and MEK2 with IC50s of about 2 nM. Trametinib (DMSO solvate) activates autophagy and induces apoptosis.
Trametinib (DMSO solvate) (GSK-1120212 (DMSO solvate)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trametinib (DMSO solvate)
CAS 1187431-43-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H29FIN5O5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo GSK-1120212 (DMSO solvate) JTP-74057 (DMSO solvate)
Información de solubilidad DMSO : 69 mg/mL (99.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(C(C)=C(N(C(N(C2=O)C3CC3)=O)C4=CC=CC(NC(C)=O)=C4)C2=C1NC5=CC=C(C=C5F)I)=O.CS(C)=O
Peso molecular (g/mol) 693.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 693.53
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease