Learn More
TRAILR4/TNFRSF10D/DcR2 Antibody (104918R), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18604793 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604793 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18604793 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB633RP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    718.72€
    621.60€ / 0.1 ml
    Ahorro 97.12€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TRAILR4/TNFRSF10D/DcR2 Monoclonal specifically detects TRAILR4/TNFRSF10D/DcR2 in Human samples. It is validated for CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRAILR4/TNFRSF10D/DcR2
Aplicaciones CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 104918R
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Neutralization, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD264, CD264 antigen, DcR2, DCR2decoy with truncated death domain, Decoy receptor 2, TNF receptor-related receptor for TRAIL, TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 4, TRAIL-R4, TRAILR4TRAIL receptor 4, TRUNDDTRAIL receptor with a truncated death domain, tumor necrosis factor receptor superfamily member 10D, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10d, decoy with truncateddeath domain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TRAIL R4/TNFRSF10D, Ala56-His211, Accession # Q9UBN6
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8793
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus