missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAILR2/TNFRSF10B Antibody (B-D37), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588494 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588494 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588494 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314579UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRAILR2/TNFRSF10B Monoclonal antibody specifically detects TRAILR2/TNFRSF10B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAILR2/TNFRSF10B
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-D37
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD262, CD262 antigen, death domain containing receptor for TRAIL/Apo-2L, Death receptor 5, DR5TRICK2B, Fas-like protein, KILLER/DR5, KILLERapoptosis inducing protein TRICK2A/2B, TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 2, TRAIL receptor 2, TRAIL-R2apoptosis inducing receptor TRAIL-R2, TRAILR2cytotoxic TRAIL receptor-2, TRICK2, TRICK2A, TRICKB, tumor necrosis factor receptor superfamily member 10B, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b, tumor necrosis factor receptor-like protein ZTNFR9, ZTNFR9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TRAILR2/TNFRSF10B
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Death Receptor Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8795
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.