Descripción
TRAF7 Polyclonal antibody specifically detects TRAF7 in Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TRAF7 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | DKFZp586I021, E3 ubiquitin-protein ligase TRAF7, EC 6.3.2.-, MGC7807, RFWD1RING finger protein 119, RNF119RING finger and WD repeat-containing protein 1, TNF receptor-associated factor 7ring finger and WD repeat domain 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 260-400 of human TRAF7 (NP_115647.2). PHSKYGCTFIGNQDTYETHLETCRFEGLKEFLQQTDDRFHEMHVALAQKDQEIAFLRSMLGKLSEKIDQLEKSLELKFDVLDENQSKLSEDLMEFRRDASMLNDELSHINARLNMGILGSYDPQQIFKCKGTFVGHQGPVW |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |