Descripción
Nos hemos asociado con QIAGEN , cuyos conocidos kits ayudan en sus aplicaciones de biología molecular. Ya puedes ejecutar tu QIAGEN protocolos con orientación de la TRACKMAN™ Sistema de pipeteo conectado. Nuestras pipetas y puntas se adaptan perfectamente a los volúmenes necesarios para iniciar su protocolo, todo disponible en un único kit.
El kit de inicio conectado TRACKMAN de un solo canal incluye lo siguiente:
- Tableta conectada TRACKMAN y accesorios
- PIPETMAN M Conectado P200M
- PIPETMAN™ M Conectado P1200M
- PIPETMAN M Conectado P5000M
- 1 gradilla de puntas de 5 ml
- 5 racks de 200 μPuntas de filtro L
- 5 racks de 1200 μPuntas de filtro L
Optimice la ejecución de su protocolo con el kit de inicio conectado TRACKMAN de un solo canal y QIAGEN Kits para la purificación o extracción de ADN o ARN de sangre, tejidos, células, virus, creación de plásmidos en una amplia gama de tipos de muestras.
- NOTA: Todos QIAGEN Los kits se venden por separado y deben adquirirse a través de QIAGEN directamente.
Nuestro kit de inicio conectado TRACKMAN de un solo canal es compatible con:
- Minikit de sangre y tejido DNeasy: Purificación de ADN a partir de muestras de sangre o tejido.
- QIAamp Minikit de ADN: purificación de ADN de tejidos humanos, hisopos, LCR, sangre, fluidos corporales o células lavadas de muestras de orina.
- Kit de minipreparación QIAprep Spin: Purificación de ADN plasmídico de hasta 20 μg ADN plasmídico o cósmido de alta pureza.
- Kit de purificación por PCR QIAquick: Purificación de productos de PCR de amplicones de ADN que van desde 100 pb a 10 kb.
- QIAamp Kit ccfDNA/RNA: Purificación de ADN y ARN sin células a partir de muestras de plasma y suero.
- Minikit RNeasy Plus: Purificación de ARN de células y tejidos utilizando columnas gDNA Eliminator.
- QIAamp Minikit de ARN viral: Purificación de ARN viral a partir de fluidos corporales libres de células. Adecuado para la detección del SARS-CoV-2
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | 5 ml, 200 μL, 1200 μPuntas en L |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Surtido |
| Velocidad de dispensación | Variable |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Todas las pipetas con puntas montadas |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | TRACKMAN conectado |
| Mostrar más |