Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Código de producto. 10670446 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
15m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,0 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
1.5μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10670446 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10734267 10 m 0,0 mm 0,1 μm cada uno
10419444 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10137944 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10477714 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 PCS
10209234 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10219234 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10381065 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10025794 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10722537 60 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10391065 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10157804 15 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10167804 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10744647 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10055594 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10147944 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10219614 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10229614 60 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10535065 15 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10380875 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10187994 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10280285 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10210055 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10468104 60 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10279274 15m 0,53 mm 1.5μm cada uno
10321355 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10670446 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260882230
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a esta columna.
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a la columna para GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar, polietilenglicol
  • Superficie con desactivación polar que une el polímero para lograr una excelente estabilidad térmica
  • Resistencia a daños oxidativos y daños causados por volátiles fuertemente ácidos o básicos mejores que las fases sólidas de silicona
  • Aplicaciones:
  • Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
  • Compuestos de sabor y aceites esenciales
  • Disolventes
  • Isómeros de xileno
  • Método 603 de la EPA para acroleína/acrilonitrilo
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Aldehídos
  • Aceites esenciales
  • Disolventes
  • Xilenos
  • Usos alternativos:
  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Amina-alifática
  • Amina-aromática
  • Herbicidas
  • Cetonas
  • Nitroaromáticos
  • Fenoles
  • Volátiles
Similar a:
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™-Wax
  • BP20
  • ZB-Wax
  • Optima™ Wax
  • AT™-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para FAME, GC/MS para compuestos de sabores y aceites esenciales, GC/MS para disolventes, GC/MS para isómeros de xileno, GC/MS para método EPA 603 para acroleína/acrilonitrilo
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción Grosor de 0,5 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Temperatura máxima 240/260 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.