Learn More
Beskrivning
TPT1/TCTP Polyclonal antibody specifically detects TPT1/TCTP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | TPT1/TCTP |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | FLJ27337, Fortilin, Histamine-releasing factor, p02, p23, TCTPHRFfortilin, translationally-controlled tumor protein, tumor protein, translationally-controlled 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human TPT1. The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of TPT1. Amino Acid Squence: DYMKSIKGKLEEQRPERVK |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?