Learn More
TPCA-1, MedChemExpress
Código de producto. 16495877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495877 5 mg 5 miligramos
16474436 100 mg 100 miligramos
16443148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10074
MedChemExpress TPCA-1 is a potent and selective inhibitor of IKK-2 with IC50 of 17.9 nM. TPCA-1 is an effective inhibitor of STAT3 phosphorylation, DNA binding, and transactivation.
TPCA-1 is a potent and selective inhibitor of IKK-2 with IC50 of 17.9 nM. TPCA-1 is an effective inhibitor of STAT3 phosphorylation, DNA binding, and transactivation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TPCA-1
CAS 507475-17-4
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H10FN3O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (358.05 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(N)=O)SC(C2=CC=C(F)C=C2)=C1)N
Peso molecular (g/mol) 279.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.29
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation