Learn More
TPA 023, MedChemExpress
Código de producto. 16486197
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486197 5 mg 5 miligramos
16440829 1 mg 1 miligramo
16433478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486197 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101640
 Artículo restringido
MedChemExpress TPA 023 is a GABAA α2/α3 subtype-selective agonist, with Ki of 0.19-0.41 nM.
TPA 023 is a GABAA α2/α3 subtype-selective agonist, with Ki of 0.19-0.41 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TPA 023
CAS 252977-51-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22FN7O
Cantidad 5 mg
SMILES FC1=CC=CC=C1C2=NN=C3C=C(C(C)(C)C)C(OCC4=NC=NN4CC)=NN32
Peso molecular (g/mol) 395.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.43
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation